Learn More
GPR101 Rabbit anti-Human, Non-human primate, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Specifications
Antigen GPR101
Concentration 0.17 mg/mL
Applications Flow Cytometry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
16859554
Unterlagen ansehen
Proteintech
20074-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16849554
Unterlagen ansehen
Proteintech
20074-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is specific to GPR101.
G protein-coupled receptors (GPCRs, or GPRs) contain 7 transmembrane domains and transduce extracellular signals through heterotrimeric G proteins. Expression of GPR101 has been documented by Northern analysis in human hypothalamus, caudate, and putamen but not in thalamus, hippocampus, frontal cortex, or pons.
Spezifikation
Spezifikation
GPR101
Flow Cytometry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Non-human Primate
Q96P66
83550
Peptide
Primary
-20°C
GPR101
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
G protein coupled receptor 101, GPCR6, GPR101
GPR101
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt