Learn More
Gold Zinc slugs, 3.175mm (0.125in)dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 15453895
Click to view available options
Quantity:
1 Pc.
5 Pc.
Dimensione della confezione:
Each
Pack of 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15453895
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043470.KG
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Gold Zinc slugs
Name Note 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Avg. Mol. Wt. or Mol. Wt. Range Au:Zn; 90:10 wt%
Quantity 1 Pc.
Weight ≈0.45g/slug
Form Slug
Assay Percent Notes (metals basis)
MDL Number MFCD02092916
Percent Purity 99.95%
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato