Learn More
Gold nanoparticles, 90nm, biotin-functionalized, PEGylated, OD50, supplied in purified water, 564nm absorption, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7057862
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.5 mL
1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.5mL
1mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15465855
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar J67449.&I
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Molecular Formula Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
MDL Number MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Color Pink to Red
Quantity 0.5 mL
Particle Size 90nm
Sensitivity Light sensitive
Form Liquid
Chemical Name or Material Gold nanoparticles, biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 564nm absorption
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt