Learn More
Gold(I) chloride, Premion™, 99.99% (metals basis), Au 84.2% min
Código de producto. 11324038
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11324038 0.25 g 0.25g
11304038 1 g 1g
11314038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11324038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040432.01
 Restricted Item
Request Bulk or Custom Format
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 10294-29-8 | AuCl | 232.42 g/mol
As intermediates. Also In Chemicals, pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10294-29-8
Molecular Formula AuCl
Molecular Weight (g/mol) 232.42
MDL Number MFCD00046175
InChI Key FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
PubChem CID 27366
ChEBI CHEBI:30078
IUPAC Name chlorogold
SMILES [Cl-].[Au+]
Especificaciones
Melting Point 289°C (decomposition)
Physical Form Powder
Quantity 0.25 g
UN Number UN3260
Merck Index 14,4515
Solubility Information Very slightly soluble in water. soluble in HCl,HBr organic solvents.
Formula Weight 232.42
Percent Purity 99.99%
Grade Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 84.2% min.
Odor Odorless
Sensitivity Moisture sensitive
Density 7.57 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Gold(I) chloride
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.