Learn More
Gold foil, 0.1mm (0.004in) thick, Premion™, 99.9975+% (metals basis)
Product Code. 11341189
Click to view available options
Quantity:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek
25mm
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11341189
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 011391.FF
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Form: approx. 1.2g/25x25mm | CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molecular Formula Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
MDL Number MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Tekniske data
Color Golden
Appearance Gold colored foil
Density 19.32g/cm3 at 20°C
Quantity 25 x 25 mm
Odor Odorless
Assay Percent Range >99.9975% (Metals basis)
Form Foil
Chemical Name or Material Gold
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.