Learn More
Goat anti-Mouse IgM Fc Secondary Antibody, TRITC, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-69726
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgM Fc Polyclonal antibody specifically detects IgM Fc in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry
Spezifikation
| IgM Fc | |
| Polyclonal | |
| TRITC | |
| Lyophilized from PBS (pH 7.2) | |
| Highly purified homogenous IgM isolated from mouse serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure. | |
| 1 mL | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology | |
| Reconstitute by by adding 1 mL sterile distilled water, spun down to remove insoluble particles, divided into small aliquots, frozen and stored at or below -20C. | |
| Store at 4°C in the dark. |
| ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry | |
| LYOPH | |
| ELISA, Immunohistochemistry-Frozen, Immunocytochemistry | |
| Goat | |
| Ion exchange chromatography | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Mouse | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur