Learn More
Glycophorin A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 15874-1-AP-20UL
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD235a (Glycophorin A, GPA) is a transmembrane sialoglycoprotein expressed on erythrocytes and their precursors. Similarly to glycophorin B (GPB), these molecules provide the cells with a large mucin-like surface, which minimalizes aggregation between erythrocytes in the circulation. GPA is the carrier of blood group M and N specificities, while GPB accounts for S, s and U specificities. CD235a is a receptor of Hsa, an Streptococcus adhesin.Specifikationer
| Glycophorin A | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| GYPA | |
| CD235a, Glycophorin A, GPA, GPErik, GpMiIII, GPSAT, GYPA, HGpMiIII, HGpMiV, HGpMiX, HGpMiXI, HGpSta(C), MN, MN sialoglycoprotein, MNS, PAS 2, Sialoglycoprotein alpha | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 2993 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry | |
| 0.33 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P02724 | |
| GYPA | |
| Glycophorin A Fusion Protein Ag8635 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering