Learn More
Glycolic Acid, Sigma-Aldrich™
Code produit 15894141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15894141 1 kg 1kg
15806380 100 g 100g
15884141 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15894141 Fournisseur Sigma Aldrich Code fournisseur 8041041000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-14-1
Spécification
Melting Point 74°C to 78°C
Boiling Point 100°C (decomposition)
Density 1.49 g/cm3 at 25°C
Quantity 1 kg
MDL Number MFCD00004312
Synonym Glycolic acid, Hydroxyacetic acid, Glycolic acid
Molecular Weight (g/mol) 76.05
Grade Ungraded
Chemical Name or Material Glycolic Acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.