Learn More
Glycolic acid, Sigma-Aldrich™
Code produit 32238507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 L
Conditionnement:
25 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
32238507 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32238507 Fournisseur Sigma Aldrich Code fournisseur 8146629026
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
(70% solution in water) special quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Glycolic acid
pH 0.5 (20°C, 700 g/L in H2O)
Melting Point 10°C
Boiling Point 112°C (1013 hPa)
Density 1.26 g/cm³ at 20°C
Quantity 25 L
Grade Not Available
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.