Få mere at vide
Glutaraldehyde Solution (25%/Certified/BioReagent), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10545444
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 L
4 L
Packaging:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Pakningsstørrelse
10545444 4 L Glass Bottle 4 L
10418543 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10545444 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP25484
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anbefalet opbevaring
KEEP REFRIGERATED or in a very cool place to retard polymerisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-30-8 , 7732-18-5
Molecular Formula C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
MDL Number MFCD00007025
InChI Key SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
IUPAC Name pentanedial
SMILES O=CCCCC=O
Tekniske data
Physical Form Liquid
Melting Point -5°C
Boiling Point 100°C
Density 1.060g/cm³
Packaging Glass Bottle
Vapor Pressure 16.4mmHg at 20°C
Quantity 4 L
Assay Percent Range 24.0 to 26.5 %
Linear Formula HC(O)(CH2)3CHO
Merck Index 15, 4508
Formula Weight 100.12
Percent Purity 24.0 to 26.5%
Grade Certified
Chemical Name or Material Glutaraldehyde Solution, 25%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.