missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ GLUL (Human) Recombinant Protein

Product Code. 16125521
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Unit Size:
10µg
25µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16125521

Brand: Abnova™ H00002752P01.25ug

This item is not returnable. View return policy

Human GLUL full-length ORF ( AAH10037, 1 a.a. - 373 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

  • Sequence: MTTSASSHLNKGIKQVYMSLPQGEKVQAMYIWIDGTGEGLRCKTRTLDSEPKCVEELPEWNFDGSSTLQSEGSNSDMYLVPAAMFRDPFRKDPNKLVLCEVFKYNRRPAETNLRHTCKRIMDMVSNQHPWFGMEQEYTLMGTDGHPFGWPSNGFPGPQGPYYCGVGADRAYGRDIVEAHYRACLYAGVKIAGTNAEVMPAQWEFQIGPCEGISMGDHLWVARFILHRVCEDFGVIATFDPKPIPGNWNGAGCHTNFSTKAMREENGLKYIEEAIEKLSKRHQYHIRAYDPKGGLDNARRLTGFHETSNINDFSAGVANRSASIRIPRTVGQEKKGYFEDRRPSANCDPFSVTEALIRTCLLNETGDEPFQYKN

Specifications

Accession Number AAH10037
Gene ID (Entrez) 2752
Name glutamate-ammonia ligase (glutamine synthetase)
Preparation Method Wheat germ expression system
Quality Control Testing 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantity 25 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias GLNS, GS, PIG43, PIG59
Gene Symbol GLUL
Species Wheat Germ (in vitro)
Protein Tag GST
Buffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Show More Show Less
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.