Learn More
Glibenclamide, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Glyburide |
| CAS | 10238-21-8 |
| Analyte or Component Names | Glyburide |
| Shipping Condition | +20°C |
| Molecular Formula | C23 H28 Cl N3 O5 S |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzamide, 5-chloro-N-[2-[4-[[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-methoxy-, Urea, 1-[[p-[2-(5-chloro-o-anisamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexyl-, 1-[4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]phenylsulfonyl]-3-cyclohexylurea, 1-[[-p-[2-(5-Chloro-o-anisamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexylurea, 1-[p-2-(5-Chloro-o-anisamido)ethylphenylsulfonyl]-3-cyclohexylurea, Abbenclamide, Adiab, Antibet, Apo-Glibenclamide, Azuglucon, Bastiverit, Benclamin, Betanase, Betanaz, Betanese 5, Calabren, Cytagon, Daonil, Daonil N, Debtan, Dia-basan, Diaben, Diabeta, Diabiphage, Dibelet, Duraglucon, Euglucan, Euglucon, Euglucon 5, Euglykon, GBN 5, Gilemal, Gl, Glamide, Gliban, Gliben, Gliben-Puren N, Glibenclamide, Glibenil, Glibens, Glibesyn, Glibet, Glibetic, Glibil, Gliboral, Glicem, Glidiabet, Glimel, Glimide, Glimidstada, Glisulin, Glitisol, Glubate, Gluben, Glucal, Gluco-Tabinen, Glucobene, Glucohexal, Glucolon, Glucomid, Glucoremed, Glucoven, Glukovital, Glyben, Glybenzcyclamide, Glyburide, Glycolande, Glycolande N, Glycomin, Glynase, HB 419, HD 419, Hemi-Daonil, Humedia, Libanil, Maninil, Med-Glionil, Melix, Micronase, Miglucan, N-4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]phenylsulfonyl-N'-cyclohexylurea, N-[4-(b-(2-Methoxy-5-chlorobenzamido)ethyl)benzosulfonyl]-N'-cyclohexylurea, N-[4-[b-(2-Methoxy-5-chlorobenzamido)ethyl]benzenesulfonyl]-N'-cyclohexylurea, Norboral, Orabetic, Pira, Prodiabet, Renabetic, Semi-Daonil, Semi-Euglucon, Semi-Euglucon N, Sugril, Suraben, Tiabet, U 26452, UR 606, Wuglucon, Yuglucon, N-[4-(b-(2-Methoxy-5-chlorobenzamido)ethyl)benzosulfonyl]-N'-cyclohexylurea, N-[4-[b-(2-Methoxy-5-chlorobenzamido)ethyl]benzenesulfonyl]-N'-cyclohexylurea |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29) |
| SMILES | COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3 |
| IUPAC Name | 5-chloro-N-[2-[4-(cyclohexylcarbamoylsulfamoyl)phenyl]ethyl]-2-methoxybenzamide |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?