Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glassy Carbon Conical Crucible;Vol (ml), 30;Top Dia (mm), 44;Bottom Dia (mm), 22;Ht (mm), 45
Product Code. 15453675
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
20 mL
30 mL
60 mL
100 mL
Diameter (Metric) Outer:
31mm
35mm
44mm
52mm
70mm
Height (Metric):
27mm
38mm
45mm
53mm
56mm
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15453675
Marca: Thermo Scientific Chemicals 039004.KT
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Glassy carbon offers high purity, corrosion resistance, thermal stability and a structure impermeable to both gases and liquids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Subjected to a high temperature heat treatment which imparts special material properties including significantly improved corrosion resistance and strength.
Glassy carbon offers:
  • Resistance to all wet decomposition agents
  • No memory effects (uncontrolled adsorption and release of foreign elements)
  • No contamination of analytical samples
  • Stability to acid and alkaline melts
  • No wetting effect of metal melts
  • Good resistance to thermal shock allows rapid heating and cooling times
  • Resistive to abrasive wear
  • Good electrical conductivity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description Conical
Material Glassy Carbon
Capacity (Metric) 20 mL
Diameter (Metric) Outer 35mm
Height (Metric) 38mm
Product Type Glassy Carbon Crucible
Diameter (Metric) Base 18mm
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato