Learn More
Poulten Selfe™ Glass Suspended-Level Viscometers
Description
Type BS/IP/SL, IP71. Suitable for transparent liquids. Nominal overall length 330mm. Approximate sample size 22mL to 40mL. Available without certificate of calibration, please enquire. With UKAS certificate of calibration.
Specifica
Specifica
| Product Type | Suspended-Level Viscometer |
| Viscosity Range | 6 to 30 cSt |
| Calibrated | Yes |
| Material | Glass |
| For Use With (Application) | Suspended-level viscometers are used for the measurement of kinematic viscosities of transparent, Newtonian, liquids up to 100, 000mm2 /s. They are suitable for measuring petroleum and polymer solutions. |
| Size | 1A |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?