Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Clear Glass Beads
Code produit 10469401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
10469401 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10469401 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 41401005
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Excellent for spreading the boiling area or for mixing and packing applications in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ Clear Glass Beads are polished for exceptional smoothness.
  • Spherical
  • Solid, good hardness
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Informations sur la commande
dimType
Spécification
Type Shot
Material Glass
Quantity 1 kg
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.