Learn More
Poulten Selfe™ Glass Routine Viscometer
Click to view available options
Viscosity Range:
0.5 to 2 cSt
1600 to 8000 cSt
20 to 100 cSt
240 to 1200 cSt
500 to 2500 cSt
Unit Size:
Each
Beschreibung
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Suitable for transparent liquids, nominal overall length 250mm. Approximate sample size 7mL. Calibration data at 40°C with the constant, C, stated at 40°C and 100°C. With NAMAS certification of calibration.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Routine Viscometer |
| Viscosity Range | 0.5 to 2 cSt |
| Calibrated | Yes |
| Material | Glass |
| Size | 25 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur