Learn More
Nordic Pack Glass Bottles for Storing Medicines
Click to view available options
Capacity (Metric):
60 mL
100 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Unit Size:
Each
Pack of 36
Pack of 85
Description
- Made from glass
- Available in different capacities
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 60 mL |
| Color | Brown |
| Diameter (Metric) Outer Neck | 42 mm |
| Material | Glass |
| Thread Size (Metric) | 28 mm |
| Closure Included | No |
| Mouth | Narrow |
| Height (Metric) | 91 mm |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu