Learn More
Corning™ GL45 Polypropylene Screw Caps
Product Code. 17253484 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Color:
Gray
Green
Light Gray
Purple
No. per Case:
10/Cs.
20/Cs.
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 20
Product Code. Color No. per Case unitSize
17253484 Light Gray 20/Cs. Pack of 20
10777603 Gray 10/Cs. Pack of 10
17263484 Green 20/Cs. Pack of 20
17243484 Purple 20/Cs. Pack of 20
4 options
Product Code. 17253484
Brand: Corning™ 139545LTC2
Only null left
Add to basket
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Linerless plug seal design for efficient sealing
These are various sizes and types of screw caps for use with storage bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Light Gray
Material Polypropylene
No. per Case 20/Cs.
No. per Pack 20/Pk.
Sterility Non-sterile
Thread Size (Metric) GL 45
Product Type Plug Seal
For Use With (Equipment) Storage bottle
Autoclavable Autoclavable
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.