Learn More
Germanium Standard: Ge @ 1000 μg/mL in H2O, tr. F-
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Germanium |
| CAS | 7440-56-4 |
| Analyte or Component Names | Germanium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | Ge |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| For Use With (Equipment) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Synonym | Ge |
| InChI Formula | InChI=1 S/Ge |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?