Learn More
Invitrogen™ Gentamicin Monoclonal Antibody (GB73.3), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA110725
 View more versions of this product
Product Code. 11508992
  • 4520.00 NOK / 500µg
Description
MA1-10725 detects Gentamicin. MA1-10725 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10725 immunogen is Gentamicin, conjugated to KLH.
Gentamicin is an aminoglycoside antibiotic, used to treat many types of bacterial infections, particularly those caused by Gram-negative bacteria. However, gentamicin is not used for Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis or Legionella pneumophila bacterial infections (because of the risk of the patient going into shock from lipid A endotoxin found in certain gram negative organisms).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Gentamicin
Monoclonal
1.3 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Mouse
Protein G
RUO
Chemical
Antibody
IgG2a
ELISA
GB73.3
Unconjugated
Gentacycol; Garamycin; Gentavet; Gentamicinum; C21H43N5O7
Gentamicin, conjugated to KLH.
500 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Chemical
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado