Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible Spectrophotometer Accessories
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Get all of the tools you need to facilitate your analytical process with accessories for the Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible Spectrophotometer.
- Printer attaches directly to instrument behind screen
- Easy drop-in paper re-loading
- Uses 80mm wide thermal paper rolls
Specifications
Specifications
| Type | Thermal Snap-on Printer |
| For Use With (Application) | Direct hard-copy printing of results from the instrument onboard software control. |
| For Use With (Equipment) | GENESYS 30 Visible Spectrophotometer |
| Includes | 1 roll thermal paper |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?