Learn More
Geldanamycin, MedChemExpress
Beschreibung
Geldanamycin is a Hsp90 inhibitor with antimicrobial activity against many Gram-positive and some Gram-negative bacteria. Geldanamycin has anti-influenza virus H5N1 activities.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Geldanamycin |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 30562-34-6 |
| Color | Yellow |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C29H40N2O9 |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (89.18 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC(C(C=C1NC(/C(C)=C/C=C/[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)/C(C)=C/[C@H](C)[C@H]2O)=O)=O)=C(C[C@H](C[C@@H]2OC)C)C1=O |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?