Läs mer
Läs mer
Beskrivning
GDF-15 Polyclonal specifically detects GDF-15 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | GDF-15 |
| Applications | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml, Immunoprecipitation Reactivity reported in (PMID: 26114631)., Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Accession No. | Q99988 |
| Gene Alias | growth differentiation factor 15, growth/differentiation factor 15, Macrophage inhibitory cytokine 1, MIC-1NSAID-activated gene 1 protein, MIC1Prostate differentiation factor, NAG-1NSAID-regulated gene 1 protein, NSAID (nonsteroidal inflammatory drug)-activated protein 1, PDFGDF-15, PLABNRG-1, Placental bone morphogenetic protein, Placental TGF-beta, PTGFBPTGF-beta |
| Gene Symbols | GDF15 |
| Host Species | Rabbit |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?