Learn More
MedChemExpress Ganciclovir
Code produit 16488457
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
16488457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16488457 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY13637
 Restricted Item
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Ganciclovir (BW 759), a nucleoside analogue, is an orally active antiviral agent with activity against CMV. Ganciclovir also has activity in vitro against members of the herpes group and some other DNA viruses. Ganciclovir inhibits the in vitro replication of human herpes viruses (HSV 1 and 2, CMV) and adenovirus serotypes 1, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 22 and 28. Ganciclovir has an IC50 of 5.2 μM for feline herpesvirus type-1 (FHV-1).
Spécification
Molecular Weight (g/mol) 255.23 g/mol
Product Type Reference compound
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Shipping Condition Room temperature
Purity 98.1%
Quantity 5 g
Solubility Information DMSO : 60 mg/mL (235.08 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 1.67 mg/mL (6.54 mM∣Need ultrasonic)
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
CAS 82410-32-0
Synonym BW 759∣ 2'-Nor-2'-deoxyguanosine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.