Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Galvanized Steel Tripod
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Galvanized Steel |
| Height (Metric) | 180 mm |
| Diameter (Metric) Inner | 100 mm |
| Product Type | Tripod |
| Quantity | 1 Ea. |
| Weight (Metric) | 290 g |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?