Learn More
Galena, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in
Codice prodotto. 11365347
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11365347
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 042640.03
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
Galena is used in infrared detectors, photo optic applications, slip property modifier used in friction industry for enhancing heat conduction and regulating friction coefficient, used as a semiconductor. Used in electronic devices and Infrared sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-87-0
Molecular Formula PbS
Molecular Weight (g/mol) 239.30
MDL Number MFCD00016280
InChI Key FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
IUPAC Name sulfanylidenelead
SMILES [S--].[Pb++]
Specifica
Color Black
Physical Form Powder, Flake, Crystalline, Beads, Lump, Etc.
Quantity 1 g
Solubility Information Soluble in water (0.00086g/L) and acid. Insoluble in alcohol,and potassium hydroxide.
Formula Weight 239.25
Odor Odorless
Chemical Name or Material Galena, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19 in.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato