Learn More
Gadolinium, plasma standard solution, Specpure™ Gd 1000μg/mL
Produktkod. 11361379
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
50 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100mL
500mL
50mL
Produktkod. Quantity unitSize
11361379 100 mL 100mL
11371379 50 mL 50mL
11450340 500 mL 500mL
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11361379
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013829.AE
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12064-62-9 , 7732-18-5
Molecular Formula Gd2O3
Molecular Weight (g/mol) 362.50
MDL Number MFCD00011026
InChI Key CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 159427
SMILES [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Specifikationer
Vapor Pressure 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physical Form Liquid
Color Colorless
IUPAC Name gadolinium(3+);oxygen(2-)
Quantity 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 5.0%; Gadolinium(III) oxide: 0.12%; Water: 94.88%
Chemical Name or Material Gadolinium
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.