Learn More
Gadolinium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Product Code. p-7049204
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11396648
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013204.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64438-54-6 | C15H21GdO6 | 454.58 g/mol
It is used as a laboratory chemicals & for manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64438-54-6
Molecular Formula C15H21GdO6
Molecular Weight (g/mol) 454.58
MDL Number MFCD00013493
InChI Key PJCXQIZIMGZZIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinium iii 2,4-pentanedionate hydrate, reacton, r reo
PubChem CID 131675701
IUPAC Name gadolinium(3+);(Z)-4-oxopent-2-en-2-olate;hydrate
SMILES [Gd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifica
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 454.58 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grade Reacton
Sensitivity Hygroscopic
Assay (REO)
Chemical Name or Material Gadolinium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato