Beschreibung
Gabpb2 Polyclonal antibody specifically detects Gabpb2 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Gabpb2 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 594 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | GA binding protein transcription factor, beta subunit 2, GA-binding protein subunit beta-2, GABP subunit beta-2, GABPB-2, MGC29891 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 239-448 of human Gabpb2 (NP_653219.1).,, Sequence:, SNSHRATANTEEIIEGNSVDSSIQQVMGSGGQRVITIVTDGVPLGNIQTSIPTGGIGQPFIVTVQDGQQVLTVPAGKVAEETVIKEEEEEKLPLTKKPRIGEKTNSVEESKEGNERELLQQQLQEANRRAQEYRHQLLKKEQEAEQYRLKLEAIARQQPNGVDFTMVEEVAEVDAVVVTEGELEERETKVTGSAGTTEPHTRVSMATVSS |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?