Learn More
Labconco FreeZone 18L Console Freeze Dryer
Beschreibung
- Stainless steel or PTFE coil holds 18 liters of ice before defrosting.
- The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
- Includes a stoppering tray dryer with heated and cooled shelves, vacuum release valve control, stoppering knob and more.
- Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
- Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
- Stay Connected
- View Real-Time Sample Data
- Get Consistent, High Quality Results
- Make Challenging Samples Easy
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Console Freeze Dryer |
| Capacity (Metric) | 18 L |
| No. of Shelves | 0 |
| Temperature Range (Metric) | -50°C |
| Material | Stainless Steel Coil and Collector Chamber |
| Includes | Purge Valve, Stoppering Tray Dryer |
| Plug Type | All except North America |
| Voltage | 230 V |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?