Learn More
Beskrivelse
Store a variety of vials and tubes with Thermo Scientific™ Storage Boxes, for use in ultra-low temperature freezers.
- Sturdy, water-repellant boxes with covers for sample storage
- Available in 2 and 3 in. high (5.1 and 7.6cm) with 5.25 x 5.25 in. (13.3 x 13.3cm) square bases
- Box dividers included (excluding 5956)
Tekniske data
Tekniske data
| Color | White |
| Material | Fiberboard |
| Shape | Square |
| Type | Cryo Storage Box |
| For Use With (Equipment) | Thermo Scientific Ultra-Low Temperature Freezers |
| Holds | 81 Cryo Tubes |
| Includes | Dividers |
| Dimensions (L x W x H) | 5 x 5 x 3 in. |
| Length (English) | 5 in. |
| Length (Metric) | 12.7 cm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?