Learn More
Sartorius™ Formulation VI Q-App for Cubis™ MSA Balances
Product Code. 15335713 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
:
Formulation V1
Product Code. 15335713
Brand: Sartorius™ YAPP05
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Customize a Cubis MSA scale to suit specific laboratory processes. Sartorius™ Formulation VI Q-App for Cubis™ MSA Balances is a standard application that delivers a simple formulation with integrated recipe memory.
Customize a Cubis MSA laboratory balance at any time by downloading specific applications, called Q-Apps, directly into the balance.
  • Once installed, Q-Apps guide users step-by-step through a specific weighing workflow
  • Integrating SOPs directly into the Cubis adapts the balance to a process
  • Functions as embedded software on which fewer validation requirements are needed
  • YAPPOF: Formulation VI – a simple formulation with integrated recipe memory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
For Use With (Equipment) Cubis™ MSA Series Balance
For Use With (Application) Simple formulation with integrated recipe memory
Product Line Cubis™ Q-Apps
Type Q-App License
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt