Learn More
Formamide, ≥99.0% (GC), Reagent Grade, Honeywell™
Product Code. 15637880 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Packaging:
Glass Bottle
Poly Bottle
Unit Size:
1 L
100mL
2.5 L
250mL
4 L
500mL
5mL
Product Code. 15637880
Brand: Honeywell Research Chemicals F7503500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Reagent Grade,≥99.0% (GC)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-12-7
Molecular Formula CH3NO
Molecular Weight (g/mol) 45.04
MDL Number MFCD00007941
InChI Key ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC Name formamide
SMILES NC=O
Specifikationer
pH 4.0 to 5.0 (at 20°C)
Melting Point 1°C to 3°C
Color Colorless
Density 1.134g/mL at 25°C
Boiling Point 210°C (1013 hPa)
Quantity 500 mL
Flash Point 175°C (347°F)
Ignition Point 932°F
Odor Weak
Packaging Glass Bottle
Physical Form Liquid
Linear Formula HCONH2
Vapor Pressure 0.08mmHg (20°C), 30mmHg (129°C)
UN Number NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Solubility Information Fully miscible in water
Formula Weight 45.04g/mol
Percent Purity ≥99.0% (GC)
Chemical Name or Material Formamide
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formamide
Signalord
  • Danger
Riskkategorier
  • Carcinogenicity Category 2
  • Reproductive toxicity Category 1B
  • Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
Faroangivelser
  • H351-Suspected of causing cancer.
  • H360D-May damage the unborn child.
  • H373-May cause damage to organs.
Skyddsangivelse
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.