Learn More
Folinic acid calcium salt pentahydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Folinic acid calcium salt pentahydrate (Leucovorin calcium salt pentahydrate) is a biological folic acid and is generally administered along with methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Folinic acid calcium salt pentahydrate |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 6035-45-6 |
| Color | Light Yellow |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H31CaN7O12 |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Leucovorin calcium salt pentahydrate |
| Solubility Information | H2O : 10 mg/mL (16.62 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?