Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Compatible with 5-30 mL test tubes
- Polypropylene racks ship flat in one piece
- Easy-to-assemble, simply fold and snap together
- Open design allows samples to be incubated at the same temperature
- Rack design is optimized for tube stability
- Can be used in water baths
- Autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Description | Fold and Snap Tube Rack |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Blue |
| Holds | Tubes (5 to 30 mL) |
| Material | Polypropylene |
| Positions | 90 |
| Shape | Rectangular, Rounded Corners |
| Stackable | No |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Application) | Test Tube Holding |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?