Learn More
Fluticasone (propionate), MedChemExpress
Beschreibung
Fluticasone propionate, a potent topical anti-inflammatory corticosteroid, is a selective glucocorticoid receptor agonist, with an absolute affinity (KD) of 0.5 nM. Fluticasone propionate shows little or no activity at other steroid receptors. Anti-viral activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Fluticasone (propionate) |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 80474-14-2 |
| Color | White |
| Quantity | 50 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H31F3O5S |
| For Use With (Application) | COVID-19-anti-virus |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (199.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.00 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C(CC)O[C@@]([C@]([C@@]1([H])C2)(C[C@H](O)[C@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@]1([H])C[C@H](F)C3=CC4=O)C)([C@@H]2C)C(SCF)=O |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?