Learn More
Fluticasone Propionate, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Fluticasone Propionate |
| CAS | 80474-14-2 |
| Analyte or Component Names | Fluticasone Propionate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C25 H31 F3 O5 S |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Fluticasone propionate, 6alpha,9-Difluoro-17-[[(fluoromethyl)sulfanyl]carbonyl]-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17alpha-yl propanoate, CCI 18781, Compound A (fluticasone propionate related), CCI 18781, unidentified impurity with RRT 1.23, disulphide dipropionate dithioketone (GR 247095X), dithio (GR 269949X) |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?