Learn More
Cytiva Fluoro Rubber Peristaltic Tubing
Fluororubber tubing for Peristaltic Pump P-1.
Marque:  Cytiva 19-7627-01
Informations supplémentaires : Weight : 0.00600kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12467990
  • 1549.00 NOK / Pack of 2
Estimated Shipment: 18-06-2024
to see stock.
Ajouter au panier
Description
Description
Spécification
Spécification
Peristaltic Pump P-1
2.1 mm
Fluoro Rubber
Peristaltic Tubing
140 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats