Learn More
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Green and Red Dry Fluorescent Particles
Código de producto. 11845072 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diameter (Metric) Nominal:
5 μm
10 μm
15 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
70 μm
80 μm
100 μm
120 μm
140 μm
160 μm
Quantity:
1 g
5 g
Color:
Green
Red
Tamaño de la unidad:
1g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11845072
Marca: Thermo Scientific™ 3611B
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Improve sensitivity and detectability for analytical methods with fluorescent particles that feature bright, distinct colors.
Improve sensitivity and detectability for analytical methods with Thermo Scientific™ Fluoro-Max Green and Red Dry Fluorescent Particles, polymer particles that are internally dyed and feature bright, distinct colors.
Made of polystyrene, these Fluoro-Max Green and Red Dry Fluorescent Particles have a density of 1.05g/cm3 and a refractive index of 1.59 @ 589nm (25°C). They can be detected with an epifluorescence microscope, confocal microscope, fluorometer, fluorescence spectrophotometer, or an fluorescence activated cell sorter. They can also be detected using mineral light or black light (UV).
Note:
Spectral information is approximate and for reference only. The spectral properties of the dyes are dependent on their concentration and physical environment. The exact excitation and emission maxima may vary depending on the size and composition of the particles.
Recommended for:
  • Filter testing
  • Flow tracing
  • Biological research
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Additive May contain trace amount of dispersant
Content And Storage Store at room temperature in a dry area. Store upright and keep bottle tightly sealed. Respiratory protection from dust is recommended.
Contents Dry dyed polystyrene (DVB) microspheres
Color Red
Material Polystyrene Divinylbenzene (PS-DVB)
Product Type Fluorescent Particle
Dye Type Firefli Fluorescent Red (542/612nm)
Includes Package Insert Sheet
No. of Cells 1.81 x 106/gram
Particle Density 1.05g/cm³
Quantity 5 g
Refractive Index 1.59 at 589nm (25°C)
Stability Product stable for a minimum of 24 months
Uniformity <7%
Diameter (Metric) Mean 100 μm
Diameter (Metric) Nominal 100 μm
Diameter (Metric) 100 μm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado