Spécification
| Content And Storage | Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles. |
| For Use With (Application) | Flow Cytometry, Electron Microscopy |
| Excitation/Emission | The excitation maximum of fluorescent exosome standards is 500 nm - 650 nm and emission maximum is 510 - 665 nm. |
| Format | Cell culture media |
| Product Line | Novus |
| Quantity | 100 μg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?