Learn More
Fluocinonide, MedChemExpress
Descrizione
Fluocinonide (Vanos) is a potent glucocorticoid steroid used topically as anti-inflammatory agent for the treatment of skin disorders.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Fluocinonide |
| CAS | 356-12-7 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C26H32F2O7 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (202.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C([C@]([C@@]1([H])C[C@@]2([H])[C@@](C[C@H](F)C3=CC4=O)([H])[C@@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@H](O)C5)(OC(C)(C)O1)[C@]25C)COC(C)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 494.52 |
| Formula Weight | 494.52 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?