Learn More
Flunarizine dihydrochloride, MedChemExpress
Description
Flunarizine dihydrochloride is a potent dual Na+/Ca2+ channel (T-type) blocker. Flunarizine dihydrochloride is a D2 dopamine receptor antagonist. Flunarizine dihydrochloride, a diphenylpiperazine derivative, has the potential for peripheral vessels dilator and migraine prophylaxis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Flunarizine dihydrochloride |
| CAS | 30484-77-6 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C26H28Cl2F2N2 |
| Quantity | 500 mg |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (104.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.09 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1=CC=C(C(N2CCN(C/C=C/C3=CC=CC=C3)CC2)C4=CC=C(F)C=C4)C=C1.Cl.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 477.42 |
| Formula Weight | 477.42 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?