Learn More
Fludarabine phosphate, MedChemExpress
Beschreibung
Fludarabine (phosphate) is an analogue of adenosine and deoxyadenosine, which is able to compete with dATP for incorporation into DNA and inhibit DNA synthesis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Fludarabine phosphate |
| CAS | 75607-67-9 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C10H13FN5O7P |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | NSC 118218 phosphate |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.82 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (13.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=C2C(N([C@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3)C=N2)=NC(F)=N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 365.21 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?