Learn More
Floxuridine, MedChemExpress
Description
Floxuridine (5-Fluorouracil 2'-deoxyriboside) is a pyrimidine analog and known as an oncology antimetabolite. Floxuridine inhibits Poly(ADP-Ribose) polymerase and induces DNA damage by activating the ATM and ATR checkpoint signaling pathways in vitro. Floxuridine is a extreamly potent inhibitor for S. aureus infection and induces cell apoptosis. Floxuridine has antiviral effects against HSV and CMV.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Floxuridine |
| CAS | 50-91-9 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C9H11FN2O5 |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | 5-Fluorouracil 2'-deoxyriboside |
| Solubility Information | DMSO : 250 mg/mL (1015.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (203.10 mM) |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(F)=C2)=O)=O)O1)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 246.19 |
| Show More |
Research purposes only
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?