Learn More
Flow Cytometry Fixation Buffer (1X), R&D Systems™
Description
- Designed for intracellular flow cytometry applications with nonconjugated or fluorochrome-conjugated antibodies
Applications:
Flow Cytometry
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date. |
| Formulation | Formaldehyde 4% |
| Quantity | 100mL |
| Stability | Upto 6 Months |
| Product Type | Fixation Buffer |
| Product Line | R&D Systems |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?