Få mere at vide
Florasulam, TRC
Artikelnummer. 30138496
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
50 mg
500 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
500mg
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30138496 500 mg 500mg
17972615 5 g 5g
17951395 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138496 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF405730500MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145701-23-1
Molecular Formula C12 H8 F3 N5 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 359.28
Synonym N-(2,6-Difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide, Florasulam, Kantor, PrePass XC, Primus, Primus SC
IUPAC Name N-(2,6-difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide
SMILES COc1ncc(F)c2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F
Tekniske data
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H8F3N5O3S/c1-23-12-16-5-8(15)10-17-11(18-20(10)12)24(21,22)19-9-6(13)3-2-4-7(9)14/h2-5,19H,1H3
Formula Weight 359.03
Chemical Name or Material Florasulam
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.