Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, White
Codice prodotto. 17178820
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric):
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 5
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17178820
missing translation for 'mfr': Scotch-Brite™ 7100159945
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Ideal for dry polishing and buffing unprotected floors with standard speed rotary floor machines. These pads are also suitable for light spray cleaning. They enhance floor shine without scratching or damaging protected floors.
  • Used for light cleaning to help remove soil and scuff marks with minimal dulling of finish
  • Highly conformable fibers provide maximum pad-to-floor contact, delivering outstanding cleaning results
  • Reversible and washable polishing pad resists clogging and loading
  • Uniform distribution of mineral abrasives throughout whole pad and not just on the surface
  • Delivers consistent performance with long floor pad life
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Floor Pads
Diameter (Metric) 355 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato