Learn More
FLNA Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G4H3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Proteintech 67133-1-IG-150UL
This item is not returnable.
View return policy
Description
The FLNA antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human FLNA. This antibody recognizes human antigen. The FLNA antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifications
| FLNA | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| Mouse | |
| Primary | |
| Human |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| 1G4H3 | |
| Unconjugated | |
| 150 μL | |
| 2316 | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering