Learn More
Flecainide Acetate, 98%, Thermo Scientific™
Sodium channel blocker
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63527.MC
Quantity 100mg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15445739
  • 2295.00 NOK / 100mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in dilute acetic acid, dimethyl sulfoxide, ethanol, methanol and water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
54143-56-5
474.4
RKXNZRPQSOPPRN-UHFFFAOYSA-N
41022
acetic acid;N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide
C19H24F6N2O5
MFCD00214290
flecainide acetate, flecainide monoacetate, flecainide acetate salt, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, n-piperidin-2-ylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, tambocor tn, 2,5-bis-2,2,2-trifluoroethoxy-n-2-piperidinylmethyl benzamide acetate, n-2-piperidylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, benzamide, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy-, monoacetate
CHEBI:5091
CC(=O)O.C1CCNC(C1)CNC(=O)C2=C(C=CC(=C2)OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
Spécification
54143-56-5
MFCD00214290
14,4098
Soluble in dilute acetic acid,dimethyl sulfoxide,ethanol,methanol and water.
CC(=O)O.C1CCNC(C1)CNC(=O)C2=C(C=CC(=C2)OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
474.4
CHEBI:5091
98%
C19H24F6N2O5
100mg
flecainide acetate, flecainide monoacetate, flecainide acetate salt, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, n-piperidin-2-ylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, tambocor tn, 2,5-bis-2,2,2-trifluoroethoxy-n-2-piperidinylmethyl benzamide acetate, n-2-piperidylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, benzamide, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy-, monoacetate
RKXNZRPQSOPPRN-UHFFFAOYSA-N
acetic acid;N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide
41022
474.4
Flecainide acetate
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.