Learn More
Descripción
- Gamma radiation, shield, fixed 45 degree angle, flat base, dimensions 600h x 350w x 300d mm
- Provides clear, non-distorted vision, reducing light images and shadows, especially when the user is in a sitting position
- Available in two sizes, with either a flat base to provide bench protection, or a curved base which fits conveniently over safety trays
- Supplied in small, medium and large sizes and with curved base 15cm-deep for use with safety trays or flat 30x30cm base for under-the-bench protection
- A range of angles offers increased maneuverability, while clear optical acrylic aids visualization
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Gamma Shield |
| Width (Metric) | 350 mm |
| Height (Metric) | 600 mm |
| Thickness (Metric) | 350 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?